Learn More
Thermo Scientific™ DNA polimerasi Phire™ Hot Start II
Thermo Scientific Phire Hot Start II DNA Polymerase is an enhanced PCR enzyme for routine and high throughput PCR applications. It is significantly faster, extremely robust, and also capable of amplifying long DNA fragments with high yields.
Marca:  Thermo Scientific™ F122S
148.20 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24357" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10185667
  • 163.00€ / 200 reazioni
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
• Phire Hot Start II DNA Polymerase, 1 x 200 μL
• 5X Phire Reaction Buffer, 2 x 1.5 mL
• DMSO, 1 x 500 μL
Store at -20°C.
Phire Hot Start II DNA Polymerase
DNA Polymerase
200 reactions
Cloning, Hot-start PCR
Built-In Hot Start
Blunt
DNA
Colorless
Medium
Fast
DHPLC
Wet or Dry Ice
2X
200 Reactions
Separate Components
50 μL
Documenti
Manuals
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto2803040 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog NumberF122S
Numero di lotto2843675 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/01/2025 Catalog NumberF122S
Numero di lotto2864925 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/01/2025 Catalog NumberF122S
Numero di lotto2864973 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/01/2025 Catalog NumberF122S
Numero di lotto2895623 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/01/2025 Catalog NumberF122S
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ DNA polimerasi Phire™ Hot Start II > Colorless, 200 Reactions