Learn More
Fisherbrand™ Glass Screw Neck Specimen Vials
Fiale in vetro con profilo basso o alto per conservare campioni in tutta sicurezza. Le fiale per campioni con collo a vite Fisherbrand™ sono disponibili in numerosi formati. I tappi a vite in polipropilene Fisherbrand™ sono disponibili separatamente.
Marca: Fisherbrand™ 15364779
29.73 EUR valido fino al 2025-07-11
Usa il codice promo "25721" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Manufactured from clear Type 1B neutral glass
- Squat and tall form options with standard neck sizes
- 1 dram equates to approximately 3.55mL (or 0.125 fl. oz.)
- Suitable for media, diagnostic, storage, display, and sample collection applications
- Fisherbrand™ Black Polypropylene Screw Caps for Glass Specimen Vials sold separately
Specifica
Trasparente | |
Vetro neutro di tipo 1B | |
Squat form | |
72 mm |
27 mm | |
28 ml | |
Tappo a vite | |
28 mm |
Product Suggestions
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Promotions
-
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.