Learn More
Grant Instruments™ CRF-1 - Controlled Rate Freezer
CRF-1 Liquid nitrogen free and cryogen free controlled rate freezer for research into the cryopreservation of a wide range of material including: embryos, stem cells, mammalian cells, spermatozoa, antibodies, tissue sections and rodent organs.
Marca:  Grant Instruments™ CRF-1 H05
Codice prodotto. 15982741
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
CRF-1 H05
SBS Microplate (1)
Titolo del prodotto
Grant Instruments™ CRF-1 - Controlled Rate Freezer > Product Type: CRF-1 H05 Controlled rate freezer plate for 1xSBS microplate.