Learn More
Thermo Scientific™ Cryo Gloves - Mid-Arm Length
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Large
Descrizione
Handle samples from ultra-low and cryogenic storage with these cryo gloves which offer a high level of thermal protection.
- Comfortable, lightweight, and breathable protection
- Side release buckles for quick on/off
Specifica
Specifica
Descrizione | Mid-Arm Length |
Product Type | Cryogenic Gloves |
Size | Large |
Da utilizzare con (applicazione) | Handling Samples from Ultra-Low and Cryogenic Storage |
Lunghezza (sistema imperiale) | 14 in. |
Lunghezza (sistema metrico) | 35.56 cm |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-5 of 6
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Cryo Gloves - Mid-Arm Length >