Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F740
Costruite l'ultracongelatore attorno al campione: la serie Eppendorf CryoCube™ F740 è il nuovo arrivo nella gamma di ultracongelatori Eppendorf.
Marca: Eppendorf™ F740320011
17087.41 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25041" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Interfaccia touchscreen
- Volume:740 L
- Consuma solo 10,5 kWh/giorno (verde)
- Ospita fino a 57.600 campioni\nDalla temperatura ambiente fino a -80 °C, il tempo di raffreddamento è di 250 min (230 V/50 Hz)
- Interno: acciaio inossidabile; esterno: acciaio verniciato a polvere
- Schiuma di poliuretano + pannelli isolanti sottovuoto (corpo + porta)
- 3 scomparti con 3 porte interne isolate ed ermetiche
- Porta esterna con apertura a sinistra
- Compatibile con sistema di iniezione CO2/LN2 (tipo stretto) come backup per la massima sicurezza dei campioni
Specifica
Air-cooled | |
Left Handle | |
Vacuum, Polyurethane Foam | |
3 Shelves with Left Handle | |
Keypad | |
F740hi | |
230 V 50 Hz |
740 L | |
3 | |
3 | |
CE | |
5 years | |
CO2 or LN2 Optional |
Videos
-
Eppendorf CryoCube F740 Series ULT Freezers
20510_Energy_Efficiency_Cold_Storage.pdf
Dimensione file: 1.3 MB
Titolo del prodotto
Eppendorf™ CryoCube™ F740 > Model: F740hi