Learn More
Sartorius Bilancia analitica Cubis™ II, interfaccia utente MCE
BIOPHARMA
La bilancia analitica Cubis™ II offre hardware, software e connettività completamente personalizzabili
Marca:  Sartorius MCE124SU-S00
8195.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 16243252
  • 8480.00€ / 1 unità
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Sistema di pesatura monolitico
  • Sensori ambientali integrati
  • Portacampioni singoli
  • Funzionamento senza errori
  • Singoli flussi di lavoro QApp
  • Livellamento automatico motorizzato
  • Integrità completa dei dati end-to-end
  • Conformità con 21 CFR Parte 11
  • Audit trail integrato
  • Gestione utenti all'avanguardia
  • Eccellente servizio di assistenza
  • Centro integrato per le informazioni sullo stato
  • Funzioni di assistenza integrate
  • Manutenzione preventiva su standard accreditati
  • Funzionamento tramite touchscreen TFT con display leggibile e interfaccia utente facile da usare
  • Software di base installato in fabbrica per applicazioni di pesatura essenziali
  • Funzionamento attivato tramite tasto a sfioramento, senza contatto mediante sensore IR
    (schermatura M) o capacità di apprendimento con sensore di movimento (opzionale)
Servizi
10-year warranty
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
2 porte USB A, 1 porta USB B, 1 porta USB C, 1connessione RS 232 a 9 pin, 1 porta Ethernet
120 g
±0.05 mg
Alluminio pressofuso, plastica PBT, vetro float Optiwhite e acciaio inox, rivestimento in alluminio
1 sec
10 anni
425 mm
373 mm
120/240 V
Da 50 a 60 Hz (±5%)
Schermatura U, in vetro, manuale
Touch screen TFT
Bilancia, accessori, alimentatore, manuale, rapporto sui test eseguiti in fabbrica, pacchetto app QP99
MCE124SUS00
Bilance analitiche Cubis™ II
Analitica
240 mm
8.2, 10 kg
Da 100 a 240 V (± 10%)
Class I
Videos
  • Sartorius - Cubis analytical balances
    Offers the optimal basis for users who need to weigh with the highest accuracy, but have lower needs in terms of complexity of a weighing process and in data management.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Sartorius Cubis analytical balances
    Titolo del prodotto
    Sartorius Bilancia analitica Cubis™ II, interfaccia utente MCE > MCE user interface; Capacity: 120 g ; Draft shield: U; QP99