Learn More
BRAND™ Erogatori per bottiglie Dispensette™ S con regolazione analogica
Gli erogatori analogici per flaconi Dispensette™ S dispongono di un design a 'pistone flessibile', senza parti soggette a usura, che richiede una ridotta forza di azionamento. I canali di flusso ottimizzati rendono l'erogazione e l'adescamento ancora più semplici, in particolare nel caso di strumenti con grandi volumi. Per applicazioni di erogazione generiche.
Marca: BRAND™ 4600130
349.99 EUR valido fino al 2025-04-13
Usa il codice promo "24122" per avere il tuo prezzo promozionale.
Includes: Tubo di scarico, strumento di montaggio/calibrazione della valvola, adattatori in polipropilene, tubo di riempimento telescopico, tubo di ricircolo (opzionale), certificato di prestazioni, manuale operativo
Descrizione
- Nuovo tubo di scarico, con o senza valvola di ricircolo
- Nuovo sistema di valvole - non sono necessari anelli di tenuta supplementari; la pulizia e la preparazione per l'autoclavaggio sono facilitate
- Adescamento semplice con canali di flusso ottimizzati
- Minore forza necessaria per l'erogazione - in particolare con strumenti per grandi volumi
- Impostazione sicura del volume con traccia interna dentellata (strumenti con regolazione analogica)
- Tappo a vite rotante - non interferisce con l'erogazione
- Facile da calibrare e regolare in conformità con le linee guida GLP
- Facile da smontare per agevolare la pulizia
- Valvola di riempimento e di scarico sostituibile con bulbo di sicurezza (si blocca quando il tubo di scarico non è montato)
- Il blocco della valvola ruotante a 360° consente di lasciare l'etichetta del flacone in posizione frontale rispetto all'operatore
- Il tubo di riempimento telescopico si regola facilmente secondo i diversi formati dei flaconi
- Marcatura DE-M
Servizi
Un anno
Specifica
0.5% (25 μl) | |
A 121 °C | |
Rosso | |
Da 0.5 a 5 ml | |
Applicazioni: erogazione di reagenti aggressivi, inclusi basi e acidi concentrati quali H3PO4, H2SO4 (ad eccezione di HCl, HNO3 e HF), soluzioni saline e molti solventi organici |
Erogatore | |
ISO 9001 | |
Senza valvola di ricircolo | |
Analogico | |
0.1 ml |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Videos
-
Brand Dispensette S Accessories
-
Brand Dispensette S Cleaning
-
Brand Dispensette S Teaser
-
Brand Dispensette S Startup
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Precision at Your Fingertips
Master liquid handling with ease.Codice sconto: 24122Scade: 2025-04-13
Days
8Hours
21Minutes
2Seconds
42 -
Diversi produttori
Consumables Monthly Promotion
Explore exclusive monthly deals on essential consumables for unbeatable savings.Codice sconto: 24223Scade: 2025-04-30
Days
25Hours
21Minutes
2Seconds
42nuova offerta Save Up to 65%