Learn More
BRAND™ Erogatori per bottiglie Dispensette™ S con regolazione analogica
Gli erogatori analogici per flaconi Dispensette™ S dispongono di un design a 'pistone flessibile', senza parti soggette a usura, che richiede una ridotta forza di azionamento. I canali di flusso ottimizzati rendono l'erogazione e l'adescamento ancora più semplici, in particolare nel caso di strumenti con grandi volumi. Per applicazioni di erogazione generiche.
438.00€ - 918.00€
Specifica
Product Type | Erogatore |
---|---|
Autoclavabile | A 121 °C |
Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
Colore | Rosso |
Display | Analogico |
Includes: Tubo di scarico, strumento di montaggio/calibrazione della valvola, adattatori in polipropilene, tubo di riempimento telescopico, tubo di ricircolo (opzionale), certificato di prestazioni, manuale operativo
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Accuracy | Descrizione | Incrementi | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Accuracy | Descrizione | Incrementi | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15478043
![]() |
BRAND™
4600101 |
Da 0.1 a 1 ml | 0.6% (6 μl) | Con valvola di ricircolo | 0.02 ml |
512.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15498043
![]() |
BRAND™
4600121 |
Da 0.2 a 2 ml | 0.5% (10 μl) | Con valvola di ricircolo | 0.05 ml |
512.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15429032
![]() |
BRAND™
4600131 |
Da 0.5 a 5 ml | 0.5% (25 μl) | Con valvola di ricircolo | 0.1 ml |
512.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
15444952
![]() |
BRAND™
4600141 |
Da 1 a 10 ml | 0.5% (50 μl) | Con valvola di ricircolo | 0.2 ml |
549.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
15454942
![]() |
BRAND™
4600151 |
Da 2.5 a 25 ml | 0.5% (125 μl) | Con valvola di ricircolo | 0.5 ml |
677.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15406932
![]() |
BRAND™
4600161 |
Da 5 a 50 ml | 0.5% (250 μl) | Con valvola di ricircolo | 1.0 ml |
692.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
15417361
![]() |
BRAND™
4600171 |
Da 10 a 100 ml | 0.5% (500 μl) | Con valvola di ricircolo | 1.0 ml |
918.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15488043
![]() |
BRAND™
4600120 |
Da 0.2 a 2 ml | 0.5% (10 μl) | Senza valvola di ricircolo | 0.05 ml |
444.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15468043
![]() |
BRAND™
4600100 |
Da 0.1 a 1 ml | 0.6% (6 μl) | Senza valvola di ricircolo | 0.02 ml |
444.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15408053
![]() |
BRAND™
4600130 |
Da 0.5 a 5 ml | 0.5% (25 μl) | Senza valvola di ricircolo | 0.1 ml |
444.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15418053
![]() |
BRAND™
4600140 |
Da 1 a 10 ml | 0.5% (50 μl) | Senza valvola di ricircolo | 0.2 ml |
438.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
15428053
![]() |
BRAND™
4600150 |
Da 2.5 a 25 ml | 0.5% (125 μl) | Senza valvola di ricircolo | 0.5 ml |
580.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15438053
![]() |
BRAND™
4600160 |
Da 5 a 50 ml | 0.5% (250 μl) | Senza valvola di ricircolo | 1.0 ml |
667.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15492823
![]() |
BRAND™
4600170 |
Da 10 a 100 ml | 0.5% (500 μl) | Senza valvola di ricircolo | 1.0 ml |
826.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Nuovo tubo di scarico, con o senza valvola di ricircolo
- Nuovo sistema di valvole - non sono necessari anelli di tenuta supplementari; la pulizia e la preparazione per l'autoclavaggio sono facilitate
- Adescamento semplice con canali di flusso ottimizzati
- Minore forza necessaria per l'erogazione - in particolare con strumenti per grandi volumi
- Impostazione sicura del volume con traccia interna dentellata (strumenti con regolazione analogica)
- Tappo a vite rotante - non interferisce con l'erogazione
- Facile da calibrare e regolare in conformità con le linee guida GLP
- Facile da smontare per agevolare la pulizia
- Valvola di riempimento e di scarico sostituibile con bulbo di sicurezza (si blocca quando il tubo di scarico non è montato)
- Il blocco della valvola ruotante a 360° consente di lasciare l'etichetta del flacone in posizione frontale rispetto all'operatore
- Il tubo di riempimento telescopico si regola facilmente secondo i diversi formati dei flaconi
- Marcatura DE-M
Warranty
Un anno
Specifica
Erogatore | |
ISO 9001 | |
Analogico |
A 121 °C | |
Rosso | |
Applicazioni: erogazione di reagenti aggressivi, inclusi basi e acidi concentrati quali H3PO4, H2SO4 (ad eccezione di HCl, HNO3 e HF), soluzioni saline e molti solventi organici |