Learn More
Thermo Scientific™ EASY-Spray™ HPLC Columns
Robust capillary flow HPLC columns for sensitive protein, peptide and mAbs separation using the stand alone or integrated easy to use design.
Marca:  Thermo Scientific™ ES912
Codice prodotto. 16642037
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Ensure robust nano and capillary flow into your LC-MS using Thermo Scientific™ EASY-Spray™ HPLC Columns. The integrated column/emitter design eliminates dead volume and is temperature-controlled for maximum reliability and performance. Rigorously tested to ensure maximum quality, these columns deliver maximum simplicity and ease-of-use. The capillary flow HPLC columns provide sensitive protein, peptide, and monoclonal antibody (mAb) separation. They give proteomics researchers more than ever before: more throughput, more sensitivity, more separation power and more ease of use.
The unique EASY-Spray design provides uncompromised performance and ease-of-use in nano and capillary LC-MS proteomics applications. Features include the following:
  • Precision positioned glass emitter
  • Integrated precision designed union
  • Integrated temperature control
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Analytical Column, EASY-Spray
150 mm
5 μm
300 Å
60 °C
C18
diossido di silicio ultrapuro completamente poroso, sferico
A fase inversa
A fase inversa
75 μm
7250 psi (500 bar)
2 to 8
100 m²/g
L1
Easy Spray
9%
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ EASY-Spray™ HPLC Columns >