Learn More
Eppendorf™ Provette Eppendorf™ da 5.0 ml con tappo a vite
Le provette Eppendorf™ consentono di trattare in modo semplice e sicuro volumi di campione fino a 5.0 ml in un ampio intervallo di temperature d'esercizio, garantendo una centrifugazione sicura e un eccellente recupero del campione.
Marca: Eppendorf™ 0030122321
75.09 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Use these tubes for the simple and safe processing of sample volumes up to 5.0mL. Eppendorf Tubes™ represent the perfect option for working with medium–sized sample volumes.
Le provette Eppendorf da 5.0 ml consentono di processare in modo semplice e sicuro volumi di campioni di medie dimensioni.
Caratteristiche:
- Funzionamento ergonomico:
- Tappo a pressione - funzionamento semplice, pratico ed ergonomico con una sola mano
- Tappo a vite - i bordi appiattiti e scanalati garantiscono una presa ottimale e una facile manipolazione
- Ampio intervallo di temperature di esercizio
- Provette con tappo a vite: da -86 °C a 100 °C
- Provette con tappo a pressione: da -86 °C a 80 °C (se si utilizzano le CLIP ≤100 °C)
- Materiale: polipropilene trasparente di alta qualità, privo di plastificanti, biocidi o agenti che possano rilasciare muffe, per risultati di test affidabili
- Purezza certificata: disponibili in qualità Eppendorf con certificati specifici per lotto, PCR clean, sterili e con gradi di purezza Eppendorf Biopur™
- Sicurezza di centrifugazione: Sicurezza e stabilità per la centrifugazione fino a 25,000 x G. Protocolli rapidi ed efficienti.
- Forma conica: compatibile con gli accessori per provette coniche da 15 ml, possibilità di utilizzare numerosi adattatori e rack esistenti.
- Recupero del campione: disponibili in materiale Eppendorf LoBind™ per il massimo recupero di campioni preziosi.
Applicazioni:
- agevole elaborazione di campioni fino a 5.0 ml
- Rese elevate nell'isolamento del DNA, in particolare con campioni con quantità limitata di materiale di origine
- Applicazioni di coltura cellulare pratiche e sicure
- Facile accesso ai campioni per ridurre il rischio di contaminazioni
- Preparazione di MasterMix e tamponi
- Lisi cellulare e tissutale sicura
Specifica
Sterile, pyrogen-, DNase-, RNase-, human and bacterial DNA-free | |
Trasparente | |
Polipropilene | |
Microtubes | |
200 provette (2 sacchetti da 100 provette) | |
Sterili | |
0.169 oz. | |
Conico | |
Da -86 °C a 100 °C | |
Sì | |
25,000 x g |
HDPE | |
5.0 ml | |
Easy processing of samples up to 5.0 mL, DNA isolation, especially with samples of limited quantity of source material, Preparation of mastermixes and buffers, Cell and tissue lysis | |
100/Pk. | |
200 Pk. | |
Not Autoclavable | |
Apirogena e priva di DNasi, RNasi, DNA umano e batterico | |
Tappo a vite | |
17 mm | |
Microcentrifuge Tube | |
Sterile, pyrogen-, DNase-, RNase-, human and bacterial DNA-free |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now -
Diversi produttori
Spotlight
Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.Codice sconto: 24155Scade: 2025-04-30