Learn More
Eppendorf™ Pipette elettroniche Xplorer™ plus
GREENER_CHOICE
Sistema operativo intuitivo e design finalizzato alla semplicità, precisione e riproducibilità
Marca:  Eppendorf™ 4861000830
1420.25 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24313" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12630925
  • 1475.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Ioni di litio
Reusable
Xplorer Plus
Electronic Pipette
LCD
10 Pipetting modes, pipetting history, password protection, a service indicator and the ability to program multiple modes in a sequence for custom applications
320 mm
100 mm
Green
12
Yes
50 to 1200 μL
Ergonomico
1 Each
160 mm
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Eppendorf™ Pipette elettroniche Xplorer™ plus > Multi-Channel Electronic Pipette; Volume: 50 to 1200 μL; Channels: 12; Color: Green Button