Learn More
Ethyl acetate, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
43.92€ - 465.32€
Identificatori chimici
CAS 141-78-6
Formula molecolare C4H8O2
Molecular Weight (g/mol) 88.106
Numero MDL MFCD00009171
InChI Key XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
IUPAC Name etilacetato
SMILES CCOC(=O)C
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10275240
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
149470010
1 L Bottiglia in vetro
43.92€
1L
10756351
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
149470025
2.5 L Bottiglia in vetro
87.54€
2.50L
10169182
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
149470050
5 L Plastic Drum
144.72€
5L
10610215
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
149470100
10 L Plastic Drum
235.17€
10L
10376500
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
149470250
25 L Metal Drum Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Vedi altri risultati
Videos
Sicurezza e movimentazione
Vedi altri risultati
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Ethyl acetate, 99+%, Thermo Scientific Chemicals