Learn More
Ethyl acetate, 99+%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10376500
Ethyl acetate, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10376500
25 L, Metal Drum
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Metal Drum
Plastic Drum
Codice prodotto. 10376500
Marca: Thermo Scientific Acros 149470250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 141-78-6
Formula molecolare C4H8O2
Molecular Weight (g/mol) 88.106
Numero MDL MFCD00009171
InChI Key XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic esterVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 8857
ChEBI CHEBI:27750
IUPAC Name etilacetato
SMILES CCOC(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl acetate
Punto di fusione -83.5°C
Densità 0.9020g/mL
Punti di ebollizione 75.0°C to 78.0°C
Quantità 25 L
Punto d'infiammabilità −4°C
Imballaggio Metal Drum
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.3710 to 1.3740
Intervallo percentuale saggio 99+%
Residuo dopo l'evaporazione 0.005% max.
Gravità specifica 0.902
Formula lineare CH3CO2C2H5
Pressione del vapore Vapor Pressure: 103mbar at 20°C
Viscosità 0.45 mPa.s (20°C)
Beilstein 02, 125
Acqua 0.05% max. (K.F.)
Indice di Merck 15, 3811
Informazioni di solubilità Solubility in water: 80g/L (20°C). Other solubilities: soluble in benzene, acetone, chloroform, alcohol,, ether
Peso formulazione 88.11
Percent Purity ≥99%
Grado Ultrapuro
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto2419597 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number149470250,149470050,149470100,149470010,149470025
Numero di lotto2401642 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number149470250,149470050,149470100,149470010,149470025
Numero di lotto2523830 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number149470250,149470050,149470100,149470010,149470025
Numero di lotto2400022 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number149470250,149470050,149470100,149470010,149470025
Numero di lotto2404441 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number149470250,149470050,149470100,149470010,149470025
Titolo del prodotto
Ethyl acetate, 99+%, Thermo Scientific Chemicals >