Learn More
Thermo Scientific™ Evolution™ One/One Plus UV-Vis Spectrophotometers
Thermo Scientific™ Evolution™ UV-Vis Spectrophotometers combine reliable and versatile hardware with easy-to-learn, easy-to-use Thermo Scientific™ Insight™ Pro Software. Together they will meet the diverse needs your organization requires from an analytical tool.
Marca:  Thermo Scientific™ 840-370800
15730.92 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24356" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17465603
  • 16805.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Evolution One Plus Security and Validator Bundle includes:
-Evolution One Plus UV-Vis Spectrometer
-INSIGHT Pro with Security Software
-Validator for Insight Pro A4 Ltr Paper Version
-Qualification Filter Kit for UV-Vis
1.0, 2.0 nm Variable
AFBG Microcell optimized; AFBG Fiber optic optimized; AFBG Materials optimized
Evolution One Plus
Security and Validator Bundle - INTL
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Evolution™ One/One Plus UV-Vis Spectrophotometers >