Learn More
Novus Biologicals™ Exosome Standards (LnCAP cell line)
Highly pure, lyophilized exosome standards with superior stability, optimal for multiple applications
Marca:  Novus Biologicals™ NBP3-11687-600ug
Codice prodotto. 18657910
  • 1615.00€ / pezzi 6
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Store at 4°C. After reconstitution store at -70°C.
LYOPH
6 x 100 μg Vials
Titolo del prodotto
Novus Biologicals™ Exosome Standards (LnCAP cell line) > 6 x 100ug Vials