Learn More
Febantel, Thermo Scientific™ Codice prodotto.: 17312501
Febantel, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 17312501
1 g
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Codice prodotto. 17312501
Marca: Thermo Scientific Acros 468780010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 58306-30-2
Formula molecolare C20H22N4O6S
Molecular Weight (g/mol) 446.48
Numero MDL 01738527
InChI Key HMCCXLBXIJMERM-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name methyl N-{[(methoxycarbonyl)imino]({[2-(2-methoxyacetamido)-4-(phenylsulfanyl)phenyl]amino})methyl}carbamate
SMILES COCC(=O)NC1=CC(SC2=CC=CC=C2)=CC=C1NC(NC(=O)OC)=NC(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Febantel
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Certificato di analisi Available
Forma fisica Powder/Crystals
Indice di Merck 3973
Colore White to Light Yellow
Punto di fusione 129°C to 130°C
Solubilità Insoluble in water
Peso formulazione 446.48
Titolo del prodotto
Febantel, Thermo Scientific™ >