Learn More
Thermo Scientific™ DNA polimerasi DreamTaq
Thermo Scientific DreamTaq DNA Polymerase is an enhanced Taq DNA polymerase optimized for all standard PCR applications. It ensures higher sensitivity, longer PCR products, and higher yields compared to conventional Taq DNA polymerase.
53.00€ - 1346.00€
Specifica
GC-Rich PCR Performance Low
Polimerasi DreamTaq DNA Polymerase
Reaction Speed Standard
Concentrazione 5 U/μL
Fedeltà (rispetto a taq) 1X
Visualizza altre specifiche
Prodotti 12
Codice del prodotto Marca Colore Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
10559120
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
EP0701
Colorless 200 Units
53.00€
200 unità
15727496
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
EP0702
Colorless 500 U (5 U/μl) Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10160790
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
EP0702
Colorless 500 U (5 U/μl)
103.00€
500 unità
11883813
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
EP0703
Colorless 5 x 500 U (5 U/μl)
425.00€
pezzi 5
15282086
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
EP0705
Colorless 10 x 500 Units
722.00€
5000 unità
10679320
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
EP0704
Colorless 20 x 500 Units
1346.00€
pezzi 20
10689320
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
EP0711
Green 200 U (5 U/μl)
53.00€
200 unità
10776411
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
EP0712
Green 500 U (5 U/μl)
103.00€
500 unità
15747496
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
EP0712
Green 500 U (5 U/μl) Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11803823
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
EP0713
Green 5 x 500 U (5 U/μl)
422.00€
pezzi 5
15757496
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
EP0713
Green 5 x 500 U (5 U/μl) Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10262450
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
EP0714
Green 20 x 500 Units
1344.00€
pezzi 20
Description
Description
Thermo Scientific DreamTaq DNA Polymerase is an enhanced Taq DNA polymerase optimized for all standard PCR applications. It ensures higher sensitivity, longer PCR products and higher yields compared to conventional Taq DNA polymerase. DreamTaq DNA Polymerase uses the same reaction setup and cycling conditions as conventional Taq DNA polymerase. Extensive optimization of reaction conditions is not required. It is supplied with optimized DreamTaq Buffer, which includes 20 mM MgCl2
DreamTaq Green DNA Polymerase is a combination of DreamTaq DNA Polymerase and 10X DreamTaq Green Buffer. The 10X DreamTaq Green Buffer includes a density reagent and two tracking dyes for direct loading of PCR products on a gel. The colored buffer does not interfere with PCR performance and is compatible with downstream applications such as DNA sequencing, ligation, and restriction digestion.
Features
  • Robust amplification with minimal optimization
  • High yields of PCR products
  • Higher sensitivity compared to conventional Taq DNA polymerase
  • Amplification of long targets up to 6 kb from genomic DNA and up to 20 kb from viral DNA
  • Incorporates modified nucleotides, but does not incorporate dUTP
  • Direct loading of PCR product on gel with green format
Applications
  • Routine PCR amplification of DNA fragments up to 6 kb
  • High throughput PCR
  • Genotyping
Notes
  • For applications requiring PCR product analysis by absorbance or fluorescence excitation, colorless 10X DreamTaq Buffer (Cat. No. B65) is recommended for purifying PCR products before analysis.
Specifications
Specifications
Low
Standard
1X
3'-A
DreamTaq DNA Polymerase
5 U/μL
No
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ DNA polimerasi DreamTaq