Learn More
Thermo Scientific™ DNA polimerasi DreamTaq
Thermo Scientific DreamTaq DNA Polymerase is an enhanced Taq DNA polymerase optimized for all standard PCR applications. It ensures higher sensitivity, longer PCR products, and higher yields compared to conventional Taq DNA polymerase.
Marca:  Thermo Scientific™ EP0713
Codice prodotto. 15757496
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
• DreamTaq DNA Polymerase (5 U/μL), 5 x 100 μL
• 10X DreamTaq Green Buffer with 20 mM MgCl2, 10 x 1.25 mL
Store at -20°C.
DreamTaq DNA Polymerase
5 x 500 U (5 U/μl)
Standard PCR
1X
3'-A
Green
Low
Standard
Dry Ice
5 U/μL
No
Separate Components
Documenti
Manuals
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto2847880 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog NumberEP0713
Numero di lotto2814286 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog NumberEP0713
Numero di lotto2874289 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/01/2025 Catalog NumberEP0713
Numero di lotto2927777 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data27/01/2025 Catalog NumberEP0713
Numero di lotto3008463 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data27/01/2025 Catalog NumberEP0713
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ DNA polimerasi DreamTaq > Green, 5 x 500 Units