Learn More
Thermo Scientific™ Kit per purificazione PCR GeneJET™
Thermo Scientific GeneJET PCR Purification Kit utilizes a proprietary silica-based membrane technology in the form of a convenient spin column, eliminating the need for tedious resin manipulations or toxic phenol-chloroform extractions.
Marca: Thermo Scientific™ K0701
93.65 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Thermo Scientific GeneJET PCR Purification Kit utilizes a proprietary silica-based membrane technology in the form of a convenient spin column, eliminating the need for tedious resin manipulations or toxic phenol-chloroform extractions. It effectively removes primers, dNTPs, unincorporated labeled nucleotides, enzymes, and salts from PCR and other reaction mixtures.
The kit can be used for purification of DNA fragments from 25 bp to 20 kb with recovery rates up to 100%. Each GeneJET purification column has a total binding capacity of up to 25 μg of DNA, and the entire procedure takes 5 minutes. The purified DNA can be used in common downstream applications, such as sequencing, restriction digestion, labeling, ligation, cloning, in vitro transcription, blotting or in situ hybridization.
Highlights
- Highly efficient: 90 to 100% recoveries in the range of 100 bp to 10 kb
- Fast: procedure takes only 5 minutes
- Convenient: spin columns are capped and assembled with collection tubes
Applications
Fast and efficient purification of DNA fragments ideal for use in all conventional molecular biology procedures including:
- FastDigest or conventional restriction digestion
- Automated fluorescent or radioactive sequencing
- PCR
- In vitro transcription
- In situ hybridization
- Labeling
- Cloning
Specifica
For better long-term performance, it is recommended to store the purification columns at 2°C to 8°C. | |
Not High-throughput Compatible (Manual) | |
PCR Purification Kit | |
5 min. | |
Real Time PCR (qPCR), Cloning, DNA Sequencing | |
dsDNA |
Spin Column | |
GeneJET | |
50 Preps | |
DNA from Enzymatic Reactions (e.g. PCR) | |
Spin Column |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Sicurezza e movimentazione
- genejet PCR purif
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P330-Sciacquare la bocca.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: thiocyanic acid