Learn More
Thermo Scientific™ Scala DNA GeneRuler™ pronta all’uso 1kp Plus
Perform sizing and approximate quantification of a wide range of double-stranded DNA on agarose gels.
Marca: Thermo Scientific™ SM1334
50.92 EUR valido fino al 2025-04-18
Usa il codice promo "24107" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
GeneRuler 1kb Plus DNA Ladder, ready-to-use 75 to 20,000bp is recommended for sizing and approximate quantification of a wide range of double-stranded DNA on agarose gels. The ladder is a mixture of chromatography-purified individual DNA fragments.
GeneRuler 1kb Plus DNA Ladder, ready-to-use, is premixed with 6X DNA Loading Dye for direct loading on gel.
The ladder is supplied with 6X DNA Loading Dye for sample DNA.
The ladder is a mixture of chromatography-purified individual DNA fragments. GeneRuler 1kb Plus DNA Ladder can be labeled radioactively with T4 Polynucleotide Kinase. The ladder is supplied with 6X DNA Loading Dye for sample DNA.- Ideal for both DNA sizing and approximate quantification
- Sharp bands
- Bright reference bands (given in red)
- Supplied with loading dye for sample DNA
Specifica
6X | |
Xylene Cyanol FF, Bromophenol Blue, Orange G | |
Yes | |
Agarose Gels | |
GeneRuler |
Agarose | |
DNA Ladder | |
75 to 20000 bp | |
Sustainable packaging | |
50 µg |
Product Suggestions
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
2913283 | Certificato di analisi | 13/02/2025 | 10600301,SM1334 |
3050254 | Certificato di analisi | 13/02/2025 | 10600301,SM1334 |
3148015 | Certificato di analisi | 13/02/2025 | 10600301,SM1334 |
2993337 | Certificato di analisi | 13/02/2025 | 10600301,SM1334 |
2826799 | Certificato di analisi | 13/02/2025 | 10600301,SM1334 |