Learn More
Fisherbrand™ Tappetini adesivi per ambienti controllati
I tappeti adesivi per usi generici sono ideali nelle camere sterili nei settori dell'industria elettronica, industria farmaceutica, ospedali, laboratori e industria alimentare per garantire la massima pulizia degli ambienti
Marca:  Fisherbrand™ 19181554
Codice prodotto. 11823191
  • 130.81€ / pezzi 120
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
I tappeti adesivi per usi generici sono ideali nelle camere sterili nei settori dell'industria elettronica, industria farmaceutica, ospedali, laboratori e industria alimentare per garantire la massima pulizia degli ambienti
  • Highly effective in dust removal ability and easy to use
  • Polyethylene film coated with environment-friendly water-borne acrylic adhesive
  • Dust removal: 99%
  • Tensile strengh: >1.5kgf/cm2
  • 30 layers
    • 30 sheets per mat, 4 mats per case
    • Numbered tabs ensure one sheet at a time removal 
Grades
  • M200: for standard tack users
  • M250: for critical environment users (high tack)
Specifica
Specifica
18 x 45 pollici
30 strati
Blu
Adesività media
114.3 cm
Clean room nei settori dell'industria elettronica, industria farmaceutica, ospedali, laboratori e industria alimentare per mantenere un ambiente estremamente pulito, adesività media
Standard Tack
46 cm
Cleanroom Tacky Mat
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Tappetini adesivi per ambienti controllati > 18 x 45in.; blue