Learn More
Fisherbrand™ Pipette a volume regolabile Elite™
GREENER_CHOICE
Con uno stantuffo a cui si applicano forze estremamente basse è possibile lavorare più a lungo, senza fatica e riducendo il rischio di RSI.
Marca:  Fisherbrand™ 4680080
132.74 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24314" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11895762
  • 274.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Includes: Certificato di calibrazione e strumento di calibrazione in laboratorio.
Descrizione
Descrizione
Con uno stantuffo a cui si applicano forze estremamente basse è possibile lavorare più a lungo, senza fatica e riducendo il rischio di RSI.
  • Completamente autoclavabile — il pipettatore completo può essere sterilizzato in autoclave a vapore
  • Espulsione a sfioro del puntale — un meccanismo a ingranaggi riduce la forza di espulsione del puntale fino al 50%
  • Impugnatura ergonomica, comoda e leggera — presa comoda e facile applicazione del puntale
  • Eccezionale pistone di erogazione — eroga il 150% in più di aria rispetto al pistone tradizionale di erogazione delle gocce microscopiche
Servizi
Tre anni.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
0.5 to 2%
Elite
Da 0.5 a 5 ml
Certificato di calibrazione, strumento di calibrazione in laboratorio
Espulsione a sfioro del puntale
Standard Pipette
Ergonomico
0.01 ml
3 Years
Videos
  • Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors and SureOne Pipettor Tips (EN)
    Extremely low plunger forces work longer without fatigue and reduce the risk of RSI.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors
    • Fisherbrand - Elite pipettors
      Improved ergonomic design provides newly designed finger rest and index finger and hand support for maximum comfort.
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Fisherbrand Elite pipettors
      Certificati
      Vedi i prodotti accessori
      Offerte speciali
      Offerte speciali
      • Diversi produttori
        Master liquid handling with ease.
        Codice sconto: 24122
        Scade2025-04-13
        Days
        0
        Hours
        7
        Minutes
        58
        Seconds
        16
      • Diversi produttori
        Save up to 94% on Teaching Lab Essentials
        Codice sconto25721
        Scade2025-05-01
        nuova offerta
        Save Now
      • Diversi produttori
        Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.
        Codice sconto: 24155
        Scade2025-04-30
        Days
        17
        Hours
        7
        Minutes
        58
        Seconds
        16
        Offerta
        *Discount will apply to qualifying orders received by Fisher Scientific between 01/03/2025 and 31/03/2025. Promotion code must be presented at the time of order. Discount applies to the list price in effect at the time the order is received. Promotion cannot be combined with other discounts or promotions. Offer void where prohibited, licensed, or restricted by federal, state, provincial, or local laws or regulation or agency/institutional policy. Other restrictions may apply.
        Terms & Conditions Vedi dettagli sulla promozione
      Titolo del prodotto
      Fisherbrand™ Pipette a volume regolabile Elite™ > 0.5-5mL