Learn More
Fisherbrand™ Provette per microcentrifuga Premium: 2.0mL
GREENER_CHOICE
I tappi piatti a pressione garantiscono una tenuta affidabile e sicura dei liquidi, anche in caso di bollitura prolungata
7.20€ - 26.95€
Specifica
Cap Style Tappo a pressione con sommità piatta
Certificazione/Conformità Esente da RNasi, DNasi
Autoclavabile
Capacità (sistema metrico) 2mL
Lunghezza (sistema metrico) 40.6mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 8
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
12300323
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
508-GRD-B-PFB
Blu
7.20€
pezzi 500
Spedizione stimata: 01-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12320333
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
508-GRD-Y-PFB
Yellow
9.15€
pezzi 500
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11393613
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
508-GRD-PFB
Incolore
26.95€
pezzi 500
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
12390323
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
508-GRD-R-PFB
Red
9.15€
pezzi 500
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
12360323
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Fisherbrand™
508-GRD-O-PFB
Orange
9.15€
pezzi 500
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
12320323
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
508-GRD-G-PFB
Green
7.20€
pezzi 500
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
12380313
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
508-GRD-A-PFB
Amber
9.15€
pezzi 500
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12330323
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
508-GRD-MIX-PFB
Assorted
9.15€
pezzi 500
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
I tappi piatti a pressione garantiscono una tenuta affidabile e sicura dei liquidi, anche in caso di bollitura prolungata
Capacity 2.0mL
  • Polipropilene a elevata trasparenza
  • Graduated in 0.25mL increments
  • x
  • Tappi di facile apertura con punto per l'inserimento dell'ago e area di scrittura antiscivolo
  • Area di etichettatura sull'esterno della provetta
  • Interno lucidato per il massimo recupero del campione
  • °°
  • Per l'uso con tutti i rotori standard
  • Apirogeni
  • °
Order Info
Disponibili in otto colori o in confezioni di colori assortiti.
Specifica
Specifica
Tappo a pressione con sommità piatta
40.6mm
Punto di inserimento ago
30000xG
Esente da RNasi, DNasi
2mL
Polipropilene
Area per etichettatura
A pressione piatta
11mm
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Provette per microcentrifuga Premium: 2.0mL