Learn More
Eppendorf™ Fixed Angle QuickLock™ Rotor with Aerosol-tight Lid
For use with Centrifuge 5430 and Centrifuge 5430 R
Marca: Eppendorf™ 5427739009
992.76 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Aerosol-tight Eppendorf QuickLock rotors close with only 1/4 of a turn
- Saves time during every day use
- Takes repetitive stress off your wrist
Specifica
Model F-35-6-30 | |
6 x 15/50 mL | |
Fixed | |
6 |
Rotore ad angolo fisso | |
5430/5430R Centrifuges | |
Lid |
Offerte speciali
- Diversi produttori
Titolo del prodotto
Eppendorf™ Fixed Angle QuickLock™ Rotor with Aerosol-tight Lid > Model F-35-6-30, includes lid