Learn More
R&D Systems™ Fluorescent Mounting Medium
R&D Systems™ Fluorescent Mounting Medium is specially designed for the preservation of tissues labeled using the TACS™ In Situ Apoptosis Detection Kits with fluorescein as the detection method.
Marca:  R&D Systems™ 4866-20
Codice prodotto. 18747776
  • 247.00€ / 20mL
Spedizione stimata: 31-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Aqueous, non-glycerol-based.
  • Hardens completely in a short time, preserving the sample and providing an airtight seal under the glass coverslip.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Store the unopened product at 2 to 8°C
20 mL
Titolo del prodotto
R&D Systems™ Fluorescent Mounting Medium > Quantity: 20mL