Learn More
BRAND™ Picnometro di Gay-Lussac non calibrato
Gay-Lussac density bottle made with Borosilicate Glass 3.3 that is ideal in most research, scientific, and other laboratory environments.
75.35€ - 146.00€
Specifica
Quantità | 2 ciascuno |
---|---|
Materiale | Vetro borosilicato 3.3 |
Product Type | Bottiglia per densità di Gay-Lussac |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11818291
|
BRAND™
43220 |
25 ml |
101.00€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11838291
|
BRAND™
43238 |
100 ml |
146.00€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11828291
|
BRAND™
43228 |
50 ml |
106.00€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11808291
|
BRAND™
43208 |
10 ml |
88.20€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11888271
|
BRAND™
43205 |
5 ml |
75.35€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- BRAND™ density bottle
- Gay-Lussac pattern
- Uncalibrated capacity, 10 mL
- Borosilicate glass, bottle narrow-mouth, bottle round (Gay-Lussac), white bottle
- DIN ISO 3507
- Stopper NS 10/19 with capillary
- Top of stopper ground and polished
Specifica
2 ciascuno | |
Vetro borosilicato 3.3 | |
Bottiglia per densità di Gay-Lussac |
Titolo del prodotto
BRAND™ Picnometro di Gay-Lussac non calibrato