Learn More
Brannan™ Lab Thermometer with 3-points UKAS Calibration
General purpose laboratory thermometer complete with calibration certificate.
183.00€ - 293.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 17025 UKAS |
---|---|
Materiale | Glass |
Larghezza (sistema metrico) | 1.2 cm |
Codice del prodotto | Marca | Temperature Range (Metric) | Riempimento termometro | Tipo di immersione | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Temperature Range (Metric) | Riempimento termometro | Tipo di immersione | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
17842978
|
Brannan™
44/403/3 + 49/503/0 |
-10°C to +110°C | Green Spirit | Partial Immersion | 30.5 cm |
184.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17893018
|
Brannan™
44/450/0 + 49/503/0 |
-10°C to +50°C | Red Spirit | Total Immersion | 15 cm |
185.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17863008
|
Brannan™
44/002/7 + 49/503/0 |
-18°C to +110°C | Spirit | Partial Immersion | 30.5 cm |
186.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17823298
|
Brannan™
44/002/8 + 49/503/0 |
-20°C to +110°C | Spirit | Partial Immersion | 30.5 cm |
186.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17833048
|
Brannan™
44/011/9 + 49/503/0 |
-20°C to +150°C | Spirit | Total Immersion | 30.5 cm |
184.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17852988
|
Brannan™
44/403/0 + 49/503/0 |
-10°C to +110°C | Red Spirit | Partial Immersion | 30.5 cm |
183.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17803048
|
Brannan™
44/430/5 + 49/503/0 |
-10°C to +110°C | Green Spirit | Total Immersion | 15 cm |
183.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17843048
|
Brannan™
44/406/0 + 49/503/0 |
-10°C to +150°C | Red Spirit | Partial Immersion | 30.5 cm |
186.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17813018
|
Brannan™
44/423/5 + 49/503/0 |
-10°C to +110°C | Green Spirit | Partial Immersion | 20.5 cm |
183.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17833058
|
Brannan™
44/401/1 + 49/503/0 |
-10°C to +50°C | Red Spirit | Total Immersion | 30.5 cm |
184.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17893048
|
Brannan™
44/401/0 + 49/503/0 |
-10°C to +50°C | Red Spirit | Partial Immersion | 30.5 cm |
186.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17823088
|
Brannan™
46/456/0 + 49/503/0 |
-100°C to +50°C | Red Spirit | Total Immersion | 30.5 cm |
293.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17803128
|
Brannan™
44/010/8 + 49/503/0 |
-20°C to +110°C | Spirit | Total Immersion | 30.5 cm |
183.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17813128
|
Brannan™
44/430/0 + 49/503/0 |
-10°C to +110°C | Red Spirit | Total Immersion | 15 cm |
183.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- Lab thermometer
- Safe non-mercury filling
- Supplied with calibration certificate
- Non-roll end cap
- Supplied as standard in protective individual, resealable telescopic tube
- Made in UK
Specifica
ISO 17025 UKAS | |
Glass | |
1.2 cm |
Titolo del prodotto
Brannan™ Lab Thermometer with 3-points UKAS Calibration