Learn More
Gilson™ Tip Empty Rack For Pipet Tips
Utilizzare con puntali sciolti Gilson Diamond. I rack vuoti per puntali per pipette Gilson™ sono caratterizzati da una codifica a colori che ne agevola l'uso.
Marca: Gilson™ F171102
18.47 EUR valido fino al 2025-04-13
Usa il codice promo "24122" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Completamente autoclavabile
- In polipropilene
Specifica
Empty Rack | |
Red | |
Polipropilene | |
Yes, Interlocking | |
Diamond Tips | |
3.66 in. | |
3.98 in. |
Sì | |
Pipette Tips (0.1 to 10 μL) | |
Rettangolare | |
Non-sterile | |
9.3 cm | |
5.28 in. |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Precision at Your Fingertips
Master liquid handling with ease.Codice sconto: 24122Scade: 2025-04-13
Days
1Hours
4Minutes
22Seconds
49
Titolo del prodotto
Gilson™ Tip Empty Rack For Pipet Tips > Tip Empty Rack For Pipet Tips; Holds: 0.1 to 10 μL D10 Pipet Tips