missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GluR5/GRIK1 Antibody, Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP1-76850JF646
565.60 EUR valido fino al 2025-03-28
Usa il codice promo "25306" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
GluR5/GRIK1 Polyclonal antibody specifically detects GluR5/GRIK1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifica
GluR5/GRIK1 | |
Polyclonal | |
50mM Sodium Borate | |
Rabbit | |
Peptide affinity purified | |
RUO | |
Primary | |
Human, Mouse, Rat | |
Purified |
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Janelia Fluor 646 | |
EEA3, GLR5, GluR5, GluR-5, glutamate receptor, ionotropic, kainate 1, ionotropic kainate 1 | |
Antibody was raised against a 16 amino acid synthetic peptide near the center of the human Grik1. The immunogen is located within amino acids 380 - 430 of Grik1. Amino Acid Squence: EGTEKAAGEVSKHLYK | |
0.1 mL | |
Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission | |
2897 | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-4 of
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
GluR5/GRIK1 Antibody, Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; Janelia Fluor 646
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto