Learn More
Provette a fondo tondo da 5 ml Gosselin™
In polistirene o polipropilene. Provette a fondo sferico Gosselin™ da 5ml di forma rotonda.
Marca: Gosselin TK75-006
95.58 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Natural polystyrene or polypropylene tube
- Nominal capacity of 5ml
- Assembled
Specifica
CE, IVD, CE N°1935/2004, ISO 11137 | |
LDPE | |
5 ml | |
Settore clinico, industria lattiero-casearia, ambiente, industrie, microbiologia | |
500 sacchetti | |
No | |
12.8 mm | |
Provetta a fondo arrotondato |
Red | |
Natural | |
Polistirene | |
Tappo ad alette | |
Cartone da 2000 | |
Sterile | |
Sì; Tappo con alette |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Spotlight
Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.Codice sconto: 24155Scade: 2025-04-30
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning