Learn More
Thermo Scientific™ Perline magnetiche e magneti MagnaBind™
Enable benchtop magnetic affinity purification with these ligand-coated (streptavidin, Protein A and G, GAM IgG, GAR IgG) magnetic particles and magnet separators.
Marca:  Thermo Scientific™ 21353
Codice prodotto. 11821225
  • 247.00€ / 5mL
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific™ MagnaBind™ Beads provide a convenient method for magnetic separation of antibodies, antigens, lectins, enzymes, nucleic acids and cells using affinity binding. To remove the MagnaBind Beads from the suspension, an external magnetic field is used.
MagnaBind Carboxyl Derivatized Beads are supplied as an aqueous suspension of magnetic iron oxide beads coated with carboxyl groups for covalent coupling of molecules using EDC, a zero-length crosslinker that is amine- and carboxyl-reactive. Additionally, carboxyl derivatized beads have been used to purify plasmid DNA from cells.
Features of MagnaBind Carboxyl Derivatized Beads:
  • Composition: Silanized iron oxide
  • Magnetization: 25-35EMU/g
  • Type of Magnetization: Superparamagnetic (no magnetic memory)
  • Surface Area: >100m2/g
  • Bead Size: 1-4μm diameter
  • Settling Rate: 4% in 30 minutes
  • Effective Density: 2.5g/mL
  • Number of Beads: 1 x 108 beads/mg
  • pH Stability: Aqueous solution, above pH 4.0
  • Concentration: ∼20 mg/mL
Applications:
  • Cell sorting using either positive or negative selection
  • Protein purification or immunoassays using either direct or indirect methods
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Slurry: ∼20 mg/mL
Perline carbossilderivatizzate MagnaBind
immobilizzante ligando a perline con circa 4.8 umol di carbossile per ml
MagnaBind™
Carboxylic Acid
1 to 4 μm
Upon receipt store product at 4°C. Do not freeze product. Product is shipped at ambient temperature.
Brown
Carboxyl Derivatized Bead
5 mL
5 mL
Documenti
Manuals
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoZJ4495461 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/10/2024 Catalog Number21353
Numero di lottoZD4243631 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/04/2024 Catalog Number21353
Numero di lottoZC4227611 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/03/2024 Catalog Number21353
Numero di lottoZB4186702 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/02/2024 Catalog Number21353
Numero di lottoZB4203341 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/02/2024 Catalog Number21353
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Perline magnetiche e magneti MagnaBind™ > 5 mL