Learn More
Kimberly-Clark™ Kleenex™ Everyday Use Hand Cleanser
Dispenses the ideal amount of soap for each wash, preventing overuse. Kleenex™ Everyday Use Hand Cleanser delivers up to twice as many washes per liter as conventional liquid soaps.
Marca:  Kimberly-Clark™ 6331
70.82 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10375582
  • 155.00€ / pezzi 6
Spedizione stimata: 07-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Pink foam soap with a luxury feel and subtle fragrance
  • Supplied in strong, hygienically sealed cassettes that are quick and easy to install
  • Provides up to 1,000 shots of soap,
  • Shrinks to save space when empty and are recyclable (when the pump has been removed).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Hand Cleanser
Foam
Dispenser
1000 mL
1.033 kg
Pink
93 x 93 x 180 mm
33.8 oz.
13.6 lb.
Titolo del prodotto
Kimberly-Clark™ Kleenex™ Everyday Use Hand Cleanser > Color: Pink, Fragrance: Floral, Volume: 1000 mL, Includes: Dispenser