Learn More
MedChemExpress Hoechst S 769121
MedChemExpress Hoechst S 769121 (Nuclear yellow) exhibits excitation/emission maxima ~335/495 nm when bound to DNA.

112.05€ - 1213.65€
Specifica
Content And Storage | 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
---|---|
Shipping Condition | Room temperature |
Solubilità | H2O : ≥ 6 mg/mL (10.05 mM) |
Peso molecolare | 596.96 g/mol |
CAS | 74681-68-8 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16479247
![]() |
MedChemExpress
HY-15619 |
5 mg |
112.05€
5mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16426846
![]() |
MedChemExpress
HY-15619 |
100 mg |
1213.65€
100mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16412777
![]() |
MedChemExpress
HY-15619 |
50 mg |
711.45€
50mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16406698
![]() |
MedChemExpress
HY-15619 |
10 mg |
180.90€
10mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Specifica
4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) | |
H2O : ≥ 6 mg/mL (10.05 mM) | |
74681-68-8 |
Room temperature | |
596.96 g/mol | |
Nuclear yellow |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.