Learn More
SCAT Starter Kits HPLC - Fornitura, V2.0
I tappi di sicurezza SCAT sono lo standard per l'alimentazione sicura dei solventi per HPLC. Bloccano i vapori nocivi e proteggono il vostro sistema HPLC dalla contaminazione.HPLC starter kit dotato di SafetyCaps, tappi di chiusura, raccordi e valvole di sfiato.
367.00€ - 483.00€
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
16463819
|
SCAT
399200 |
Starter Kit HPLC 1 |
367.00€
1 set |
Spedizione stimata: 05-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
16473819
|
SCAT
399201 |
Starter Kit HPLC 2 |
483.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 22-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
16687493
|
SCAT
399202 |
Starter Kit HPLC 3 |
423.00€
1 set |
Spedizione stimata: 22-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
18656488
|
SCAT
399203 |
Solvent Waste Kit |
417.00€
1 set |
Spedizione stimata: 29-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
18696458
|
SCAT
399204 |
Solvent Waste Kit |
455.00€
1 set |
Spedizione stimata: 29-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Qualità originale del marchio del produttore SCAT
- Starter kit per la fornitura di sistemi HPLC
- Dotazione originale completa composta da SafetyCaps, tappi ciechi, raccordi e valvole per l'aria
- Compatibile con tutti i produttori e modelli HPLC
- Tutti i componenti del set vengono ordinati separatamente
starter kit, hplc system, safetycaps, blind plugs, fittings, air valve
Specifica
GL45 |
Titolo del prodotto
SCAT Starter Kits HPLC - Fornitura, V2.0