Learn More
SCAT Starter Kits HPLC - Fornitura, V2.0
I tappi di sicurezza SCAT sono lo standard per l'alimentazione sicura dei solventi per HPLC. Bloccano i vapori nocivi e proteggono il vostro sistema HPLC dalla contaminazione.HPLC starter kit dotato di SafetyCaps, tappi di chiusura, raccordi e valvole di sfiato.
Marca: SCAT 399204
Descrizione
- Original brand quality from the premium manufacturer SCAT
- Initial removal equipment that can be used with all common HPLC system
- Starter kit consisting of SCAT SafetyCaps, blind plugs, fittings and air valves for the supply of HPLC systems
- All set components can be reordered separately
starter kit, hplc system, safetycaps, blind plugs, fittings, air valve
Specifica
HPLC Starter Kit 6: 4 x Safety Cap VI, GL45, 4 x air valve, 4 x change indicator, 24 x PFA fitting 1.6 mm OD, green, 24 x PFA fitting 2.3 mm OD, violet, 24 x PFA fitting 3.2 mm OD, blue, 20 x PFA blind plugs, 4 x labelling field | |
4 Pk. | |
Solvent Waste Kit |
PTFE | |
GL45 |