Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hydroxyapatite nanoparticles, 5-10% (w/v) aqueous colloidal dispersion, 20-50nm particles Codice prodotto.: 15485805
Thermo Scientific Chemicals Hydroxyapatite nanoparticles, 5-10% (w/v) aqueous colloidal dispersion, 20-50nm particles
Codice prodotto. 15485805
25 mL
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
250 mL
Codice prodotto. 15485805
Marca: Thermo Scientific Chemicals J66691.AC
Richiesta di formato massivo o personalizzato
20-50nm particles
Hydroxyapatite nanoparticles is used for polishing and dental powders, porcelain and pottery, and enameling. It is also utilized to engineer new biomaterials for applications such as bone grafts and fillers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Sinonimo nHAP; Nano- hydroxyapatite
Specifica
Content And Storage 2°C to 8°C
Formato Liquid dispersion
Quantità 25 mL
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoU09K066 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/08/2024 Catalog NumberJ66691.AK,J66691.AE,J66691.AC
Numero di lottoT01K032 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/07/2024 Catalog NumberJ66691.AK,J66691.AE,J66691.AC
Numero di lottoY01J005 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/11/2023 Catalog NumberJ66691.AK,J66691.AE,J66691.AC
Numero di lottoU21J048 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/09/2023 Catalog NumberJ66691.AK,J66691.AE,J66691.AC
Numero di lottoM23J014 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data27/01/2023 Catalog NumberJ66691.AK,J66691.AE,J66691.AC
Titolo del prodotto
Thermo Scientific Chemicals Hydroxyapatite nanoparticles, 5-10% (w/v) aqueous colloidal dispersion, 20-50nm particles >