Learn More
Cytiva Kit di amplificazione del DNA illustra™ Ready-To-Go™ GenomiPhi V3
Amplificazione altamente efficiente e rappresentativa di tutto il genoma con resa di 40 - 60 μg da nanogrammi di campione di DNA. Il kit di amplificazione del DNA Cytiva Lifescience™ illustra™ Ready-To-Go™ GenomiPhi V3 fa parte della famiglia di prodotti della polimerasi di Phi29 DNA.
Marca: Cytiva 25-6601-96
660.25 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Representative amplification of the whole genome.
- Preformulated, predispensed, single-dose, lyophilized cakes for rapid reaction set-up and greater reproducibility.
- Quick and simple automation-friendly protocol; no thermal cycler required.
- Shipping and storage at room temperature provides easy access and reduced carbon footprint.
- Yields high-quality DNA (e.g. for high-throughput genotyping and DNA archival).
- The reaction mixture is provided as predispensed, single-dose, lyophilized cakes in either strips of 8 tubes, or 96-well plates.
- Amplification is highly uniform over the entire genome so that locus representation remains extremely close to the original DNA sample.
- Amplification is carried out with very high fidelity due to Phi29 DNA polymerase proofreading activity.
- The average product length is over 10kb.
- Procedure is quick, simple and does not require a thermocycler.
- A typical DNA yield of 12 to 20μg DNA can be achieved in less than two hours from only 10ng of genomic DNA input.
- The starting material for GenomiPhi reactions can be purified DNA from any commercial kit or homebrew method, or a nonpurified cell lysate may be used.
- Protocols for the amplification of DNA from blood lysates and dried blood spots are included in the manual.
- GenomiPhi amplified DNA is suitable for various applications such as genotyping (SNP, STR, array CGH), cloning, sequencing, and DNA archival.
Specifica
For whole genome amplification by isothermal strand displacement amplification; typical downstream applications are genotyping (SNP, STR, array CGH) and DNA archiving. | |
Ready-To-Go GenomiPhi V3 cakes, 1 × 96-well plate; 2x Denaturation buffer, 1 × 1.2 ml; Control DNA (Lambda), 500 ng; 12 Strips of 8 domed caps | |
96 |
Sicurezza e movimentazione
Indicazioni di pericolo
Informazioni supplementari
- EUH210-Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Informazioni supplementari
- UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 72.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.
- UNKNOWN AQUATIC-Contiene il 72.5% di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.
Titolo del prodotto
Cytiva Kit di amplificazione del DNA illustra™ Ready-To-Go™ GenomiPhi V3 > 96 Reactions