Learn More
METTLER TOLEDO™ Elettrodi per pH e pH/ATC combinati serie Expert
Per campioni critici come le sospensioni o i campioni di composizione sconosciuta. Gli elettrodi per pH e pH/ATC combinati Mettler Toledo Serie Expert con giunzione aperta mettono l'elettrodo di riferimento direttamente a contatto con il terreno di misurazione eliminando la possibilità di contaminazione o di blocco.
Marca: METTLER TOLEDO™ 51343102
368.60 EUR valido fino al 2024-07-30
Usa il codice promo "21657" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.18000kg
Descrizione
Per campioni critici come le sospensioni o i campioni di composizione sconosciuta. Gli elettrodi per pH e pH/ATC combinati Mettler Toledo Serie Expert con giunzione aperta mettono l'elettrodo di riferimento direttamente a contatto con il terreno di misurazione eliminando la possibilità di contaminazione o di blocco.
- Lo stelo in PEEK™ è caratterizzato da robustezza chimica e meccanica per la massima affidabilità nelle condizioni più difficili
Specifica
BNC/RCA | |
PEEK | |
Da 0° a 100 °C | |
Polimero Xerolyt | |
Misuratore di pH | |
U-Glass | |
NTC 30 kiloOhm, ATC | |
FRISCOLYT-B | |
Da 0 a 100 °C | |
78 in. | |
2 m | |
12 mm |
Doppia apertura | |
Da 0 a 14 | |
Elettrodo pH/ATC combinato, 3 in 1 | |
Per emulsioni, sospensioni, acqua effluente e soluzioni contenenti proteine e solfuri | |
ARGENTHAL | |
InLab™ Expert Pro-ISM (2 m) | |
<20 sec. | |
Da 0° a 212 °F | |
4.7 in. | |
120 mm | |
0.47 in. |