Learn More
Thermo Scientific™ Compresse di tampone fosfato salino Oxoid™
Oxoid Phosphate Buffered Saline Tablets (Dulbecco A) is used for preparation of balanced salt solution without calcium and magnesium.
Marca: Thermo Scientific™ BR0014G
59.90 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Oxoid Phosphate Buffered Saline Tablets (Dulbecco A) is used for preparation of balanced salt solution without calcium and magnesium.
Specifica
Compresse di tampone fosfato salino | |
Media Supplement | |
Ciascuna compressa per 100 ml |
Compressa | |
Confezioni singole |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
4476641 | Certificato di analisi | 17/03/2025 | BR0014G |
4463565 | Certificato di analisi | 04/10/2024 | BR0014G |
4446725 | Certificato di analisi | 17/05/2024 | BR0014G |
4428545 | Certificato di analisi | 09/05/2024 | BR0014G |
4411091 | Certificato di analisi | 06/01/2024 | BR0014G |
Per uso esclusivo in laboratorio