Learn More
asecos™ PE Sump Pallet with PE Palett
The PE Sump Pallet is approved for the safe storage of water pollutants.
Marca:  asecos™ 40051
Codice prodotto. 17816366
  • dietro preventivo / Pezzo
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • PE blue
  • Grid: pallet PE
  • Sump capacity: 220 litres
Specifica
Specifica
Blu
220 L
Painted Spill Sump
1330.00 mm
1330.00 mm
410.00 mm
1330.00 mm
34 kg
58.1 gal.
Polietilene
52.36 in.
52.36 in.
16.14 in.
52.36 in.
74.96 lb.
Titolo del prodotto
asecos™ PE Sump Pallet with PE Palett > Weight: 34 kg