Learn More
DWK Life Sciences Pestello per pellet Kontes™ Pestle™
Per la risospensione di granulato di DNA e proteine o per la frantumazione di tessuti molli in provette da microcentrifuga
Marca: DWK Life Sciences 749521-1590
317.43 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Per la risospensione di granulato di DNA e proteine o per la frantumazione di tessuti molli in provette da microcentrifuga
Disposable Pellet Pestle
- Choose autoclavable polypropylene or RNase-, DNase-, pyrogen-free material (manufactured under M5.5 [Class 10,000] cleanroom conditions)
- Available with or without 100 microtubes
- Microtubes have the same properties and come individually wrapped to ensure purity
- Length of pestle with tip, 7cm (2.75 in.)
- Autoclavable CTFE polymeric head with a stainless-steel shaft
- Pestle length with tip, 6cm (2.5 in.) for 0.5mL size; 14cm (5.59 in.) for 1.5mL size
Specifica
0.05 once | |
Polipropilene | |
Sì | |
2.75 pollici | |
senza microprovette | |
0.05 once, 1.5 ml |
1.5 ml | |
Pestello per pellet | |
Per la risospensione di pellet di DNA e proteine o tessuti molli rilasciati in provette per microcentrifuga | |
Sì | |
70 mm |