Learn More
DWK Life Sciences™ Kimble™ Score-Break Trimmed-Stem Ampules
Offer maximum solution stability, easy sealing and opening
Marca:  DWK Life Sciences™ 12040G-2
70.63 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17760858
  • 74.35€ / pezzi 144
Spedizione stimata: 03-11-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Choice of Amber 203 or Kimax-51™ clear
  • United States Pharmacopeia (USP) Type I borosilicate glass
  • Pull sealed
  • Score-break, trimmed stem for easy opening
  • Special ampule file not required
Amber ampules
  • 1mL and 2mL
Kimax-51™ ampules
  • 2mL and 20mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
2 mL
Prescored Ampule
12 mm
7.5cm
3cm
Borosilicate Glass
Amber
0.47 in.
2.95 in.
1.18 in.
Titolo del prodotto
DWK Life Sciences™ Kimble™ Score-Break Trimmed-Stem Ampules > Amber; O.D.: 12mm; Length: 7.5cm; 2mL