Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Arginine, 98+%
Descrizione
L-Arginine is used for heart and blood vessel conditions which includes congestive heart failure (CHF), chest pain, high blood pressure and coronary artery disease. It plays a vital role in the treatment of cardiovascular disease due to it being antiatherogenic, anti-ischemic, antiplatelet and antithrombotic. It acts as a growth stimulant and is involved in the treatment of erectile dysfunction in men. It is an important ingredient of tooth paste which provides effective relief for sensitive teeth.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Soluble in water. Slightly soluble in ethanol. Insoluble in ethyl ether
Notes
Air sensitive. Keep the container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with strong oxidizing agents.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | L-Arginine |
Punto di fusione | 226°C (decomposition) |
Intervallo percentuale saggio | 98+% |
Beilstein | 1725413 |
Indice di Merck | 14,780 |
Informazioni di solubilità | Soluble in water. Slightly soluble in ethanol. Insoluble in ethyl ether |
IUPAC Name | (2S)-2-amino-5-(diaminomethylideneamino)pentanoic acid |
Quantità | 100 g |
Peso formulazione | 174.2 |
Sensibilità | Air Sensitive |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0457934 | Certificato di analisi | 20/03/2024 | A15738.22,A15738.0E,A15738.14,A15738.36 |
A0450359 | Certificato di analisi | 20/02/2024 | A15738.22,A15738.0E,A15738.14,A15738.36 |
N14J069 | Certificato di analisi | 24/10/2023 | A15738.22,A15738.0E,A15738.14,A15738.36 |
S06J008 | Certificato di analisi | 24/10/2023 | A15738.22,A15738.0E,A15738.14,A15738.36 |
N14J067 | Certificato di analisi | 24/10/2023 | A15738.22,A15738.0E,A15738.14,A15738.36 |
Sicurezza e movimentazione
- L-Arginine
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contiene: L-arginine
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Chromatography and Chemicals Promotion
Explore our new promotion and get up to 70% off some of our most popular products.Codice sconto: 24127Scade: 2025-05-31
nuova offerta Save Up to 70%