Learn More
L-Histidine hydrochloride monohydrate, 98%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10095790
L-Histidine hydrochloride monohydrate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10095790
100 g, Plastic Bottle
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic Bottle
Codice prodotto. 10095790
Marca: Thermo Scientific Acros 411731000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5934-29-2
Formula molecolare C6H12ClN3O3
Molecular Weight (g/mol) 209.63
Numero MDL MFCD00151027
InChI Key CMXXUDSWGMGYLZ-XRIGFGBMSA-N
Sinonimo l-histidine hydrochloride hydrate, l-histidine hydrochloride monohydrate, s-2-amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoic acid hydrochloride hydrate, h-his-oh.hcl.h2o, l-histidine monohydrochloride monohydrate, l-histidine, monohydrochloride, monohydrate, l-histidin hydrate hydrochloride, histidine, monohydrochloride, monohydrate, l, h-his-ohhclh2o, l-histidine, hydrochloride, monohydrateVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 165377
IUPAC Name (2S)-2-amino-3-(1H-imidazol-4-yl)propanoic acid hydrate hydrochloride
SMILES O.Cl.N[C@@H](CC1=CNC=N1)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico L-Histidine hydrochloride monohydrate
Nota nome 98%
Ammonio 200ppm max.
pH 3 to 5 (2.5% soln. at 25°C)
Colore White
Metalli pesanti (come Pb) 10ppm max.
Spettro a infrarossi Authentic
Ferro (Fe) 10ppm max.
Intervallo percentuale saggio 98%
Perdita all'essiccatura 7% to 10% (3 hrs) (145 to 150°C)
Altri aminoacidi 0.5% max. (TLC)
Imballaggio Plastic Bottle
Beilstein 25, 513
Rotazione specifica + 9.90
Solfato 300ppm max.
Indice di Merck 10, 4617
Cenere solfata 0.1% max.
Condizione di rotazione specifica + 9.90 (20.00°C c=11,6 N HCl)
Quantità 100 g
Peso formulazione 209.64
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0465440 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/08/2024 Catalog Number411730025,411735000,411730250,411731000
Numero di lottoA0465176 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/08/2024 Catalog Number411730025,411735000,411730250,411731000
Numero di lottoA0463133 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data03/06/2024 Catalog Number411730025,411735000,411730250,411731000
Numero di lottoA0462254 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data24/04/2024 Catalog Number411730025,411735000,411730250,411731000
Numero di lottoA0459206 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/01/2024 Catalog Number411730025,411735000,411730250,411731000
Identificativo prodotto
  • L-Histidine hydrochloride monohydrate
Titolo del prodotto
L-Histidine hydrochloride monohydrate, 98%, Thermo Scientific Chemicals >