Learn More
Magnesium sulfate, 99%, for analysis, anhydrous, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Magnesium sulfate |
Punto di fusione | 1124.0°C |
Quantità | 1 kg |
Intervallo percentuale saggio | 98.5% min. (Complexometry) |
Formula lineare | MgSO4 |
Indice di Merck | 15,5755 |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: 26g/100mL (0°C). |
Peso formulazione | 120.37 |
Percent Purity | 99% |
Grado | Analytical |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0455258 | Certificato di analisi | 25/08/2023 | 446892500,446890010 |
A0450158 | Certificato di analisi | 09/02/2023 | 446892500,446890010 |
A0395902 | Certificato di analisi | 14/12/2022 | 446892500,446890010 |
A0403466 | Certificato di analisi | 14/12/2022 | 446892500,446890010 |
A0395561 | Certificato di analisi | 14/12/2022 | 446892500,446890010 |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now