Learn More
Atago™ MASTER-20M Refractometer
Easy-to-read, easy-to-hold, and smooth-sampling refractometer. Atago™ MASTER-20M Refractometer is a low-concentration model.
Marca:  Atago™ 2383
Codice prodotto. 11416148
  • 238.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 09-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Low concentration
  • Easy disposal of sample from the edge
  • Textured grip
  • Well balanced
  • Streamlined body
  • Easily cleaned with running water
  • Convenient storage case
  • Automatic sample distribution
  • Sample size: 2-3 drops
Specifica
Specifica
Refractometer
MASTER-20M
±0.1% Brix
Measurements of low concentration fruit juices, cutting oil
20.7 x 3.2 x 3.4 cm
0 to 20 Brix
±0.2% Brix
Brix
165 g
Documenti
Manuals
Titolo del prodotto
Atago™ MASTER-20M Refractometer > Brix Range: 0 to 20%