Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ ScrewTop Tri-coded Tubes
GREENER_CHOICE
Securely store precious samples at low temperatures, including vapor phase Liquid Nitrogen with Thermo Scientific™ Matrix™ 500μl and 1.0mL ScrewTop Tubes.
Marca:  Thermo Scientific™ 3742-WP1D
313.92 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "25075" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 13466888
  • 521.00€ / pezzi 480
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Screw Top with White Patch
n.a.
1.0 mL
Polypropylene (Medical Grade)
V-bottom
Matrix™
No
Yes
V-Bottom ScrewTop Tubes with white patch and linear barcode
Not Autoclavable
Conical
5 Latch Racks of 96 Tubes
Non-proprietary, 12x12 Data-matrix with ECC200 Built-in Error Correction
Sterile
0.0338 fl oz.
Sterile and PCR Ready
SDS
Documenti Certificati
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Matrix™ ScrewTop Tri-coded Tubes >