Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ 2D Barcoded Open-Top Storage Tubes
GREENER_CHOICE
Store and track sample material in these 2D barcoded clear polypropylene open-top storage tubes.
Marca:  Thermo Scientific™ 3791
396.72 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "25075" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10640224
  • 758.00€ / pezzi 960
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
1.4 mL
Polypropylene
V-bottom
Matrix™
0.0473 fl oz.
V-bottom
5 Latch Racks of 96 Tubes
2D BarCoded
Non-sterile
PCR Ready
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Matrix™ 2D Barcoded Open-Top Storage Tubes >