Learn More
Thermo Scientific™ Serbatoi per reagenti Matrix™
Innovative vaschette per reagenti dal design esclusivo, adatte per numerose applicazioni.
Marca: Thermo Scientific™ 8095
112.00 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "25076" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Innovative vaschette per reagenti Thermo Scientific™ Matrix dal design esclusivo, adatte per numerose applicazioni. Questi serbatoi sterili presentano una base estremamente ampia per una maggiore rigidità e stabilità, contribuendo a evitare fuoriuscite. Il serbatoio suddiviso in sezioni da 25 ml consente il pipettaggio di due diversi reagenti con un massimo di otto canali su un lato e quattro sull'altro; il recupero risulta massimizzato se si utilizza un solo canale e una piccola quantità di reagente.
- Quando si utilizzano piccole quantità di reagente, una vaschetta all'interno di un'altra vaschetta massimizza la quantità di liquido accessibile ai puntali per pipette
- I beccucci su tutti e quattro gli angoli riducono le fuoriuscite durante il versamento dei reagenti dal serbatoio
- Le graduazioni sulla parete interna consentono una rapida misurazione del liquido rimanente
- I serbatoi sterili sono confezionati in sacchetti a strappo di facile apertura, che garantiscono tuttavia il mantenimento della sterilità
Specifica
Bianco | |
Polistirene | |
Vaschetta reagente con divisorio |
25 ml | |
Sterile | |
10 sacchetti da 10 |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Offerte speciali
-
Thermo Scientific ClipTip
,
Thermo Scientific ART
,
Thermo Scientific Finnpipette
,
Thermo Scientific Matrix
Exclusive Promotion on Liquid Handling
Unlock Precision: Top Pipettes and Tips on Promotion!Codice sconto: 25076Scade: 2025-06-30
-
Diversi produttori
Spotlight
Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.Codice sconto: 24155Scade: 2025-04-30