Learn More
Thermo Scientific™ Serbatoi per reagenti Matrix™
GREENER_CHOICE
Innovative vaschette per reagenti dal design esclusivo, adatte per numerose applicazioni.
Marca:  Thermo Scientific™ 8075
100.00 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "25076" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10795393
  • 127.00€ / pezzi 10
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Innovative vaschette per reagenti Thermo Scientific™ Matrix dal design esclusivo, adatte per numerose applicazioni. Questi serbatoi sterili presentano una base estremamente ampia per una maggiore rigidità e stabilità, contribuendo a evitare fuoriuscite. Il serbatoio suddiviso in sezioni da 25 ml consente il pipettaggio di due diversi reagenti con un massimo di otto canali su un lato e quattro sull'altro; il recupero risulta massimizzato se si utilizza un solo canale e una piccola quantità di reagente.
  • Trough within a trough maximizes amount of liquid accessible to pipet tips when using small amounts of reagent
  • Pour-off spouts on all four corners reduce spillage when pouring reagents out of reservoir
  • Graduations on inside wall enable quick measurement of remaining liquid
  • Sterile reservoirs are packaged in snap and tear bags, maintaining sterility while being easy to open
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Bianco
Polipropilene sterilizzabile in autoclave
Serbatoio reagente
75 ml
Non sterili
10
SDS
Documenti Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
  • Thermo Scientific ClipTip , Thermo Scientific ART , Thermo Scientific Finnpipette , Thermo Scientific Matrix
    Unlock Precision: Top Pipettes and Tips on Promotion!
    Codice sconto: 25076
    Scade2025-06-30
    Days
    73
    Hours
    21
    Minutes
    15
    Seconds
    7
  • Diversi produttori
    Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.
    Codice sconto: 24155
    Scade2025-04-30
    Days
    12
    Hours
    21
    Minutes
    15
    Seconds
    7
    Offerta
    *Discount will apply to qualifying orders received by Fisher Scientific between 01/03/2025 and 31/03/2025. Promotion code must be presented at the time of order. Discount applies to the list price in effect at the time the order is received. Promotion cannot be combined with other discounts or promotions. Offer void where prohibited, licensed, or restricted by federal, state, provincial, or local laws or regulation or agency/institutional policy. Other restrictions may apply.
    Terms & Conditions Vedi dettagli sulla promozione
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Serbatoi per reagenti Matrix™ > Matrix™ Reagent Reservoirs, without divider; Volume: 75 mL; Material: Polypropylene; Sterility: non-sterile; Packaging: 10 pcs /bag; Unit Size: 100 pcs